Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl malonate monoamide, Ethyl 3-amino-3-oxopropanoate
OR59898-5G OR59898-1G
APOSOR59898-5GEA 79.9 EUR
APOSOR59898-5G APOSOR59898-1G
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate 98%
Ethyl-3-amino-3-oxopropanoate
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131,1300 g/mol
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043150
Núm. CAS: 7597-56-0