2-Bromo-5-clorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59899-5G
APOSOR59899-5GEA 27.7 EUR
APOSOR59899-5G
2-Bromo-5-clorofenol 97%
2-Bromo-5-clorofenol
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142870
Núm. CAS: 13659-23-9