Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5990-100G OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA 151 EUR
APOSOR5990-100G APOSOR5990-5G
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético 98%
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004336
Núm. CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2