1-(p-Toluenosulfonil)imidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222.26 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005285
Núm. CAS: 2232-08-8