Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
OR59905-10G OR59905-50G
APOSOR59905-10GEA 135 EUR
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formula: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258,25 g/mol
Pto. Ebullición: 136…138 °C/0,7mmHg
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015662
Núm. CAS: 1145-93-3