4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR59906-1G
APOSOR59906-1GEA 374 EUR
APOSOR59906-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,1511 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863908
Núm. CAS: 400727-57-3