3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 105 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,1500 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863907
Núm. CAS: 832114-07-5