Ácido (3-clorofenil)acético 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
Ácido (3-clorofenil)acético 98+%
Ácido (3-clorofenil)acético
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004332
Núm. CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0