2,6-Dicloro-p-benzoquinona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
OR59912-5G
APOSOR59912-5GEA 108 EUR
APOSOR59912-5G
2,6-Dicloro-p-benzoquinona 95%
2,6-Dicloro-p-benzoquinona
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037159
Núm. CAS: 697-91-6