1,2,4,5-Tetrametil-3,6-dinitrobenceno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dinitrodurene, Dinitrodurene
OR59914-25G OR59914-5G OR59914-1G
APOSOR59914-25GEA 195 EUR
APOSOR59914-25G APOSOR59914-5G APOSOR59914-1G
1,2,4,5-Tetrametil-3,6-dinitrobenceno 97+%
1,2,4,5-Tetrametil-3,6-dinitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224.22 g/mol
Pto. Ebullición: 363
Pto. de fusión: 208…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007164
Núm. CAS: 5465-13-4
EINECS: 226-766-8