Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diethyl 2-ethylidenemalonate
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186.21 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C/17mmHg
Densidad: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009145
Núm. CAS: 1462-12-0