2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 115 EUR
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
2-Bromo-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070741
Núm. CAS: 59557-92-5