Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426929
Núm. CAS: 34253-03-7