Ácido (4-bifenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Biphenylacetic acid
OR5992-1KG OR5992-250G OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA 154 EUR
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-250G APOSOR5992-5KG
Ácido (4-bifenil)acético 97%
Ácido (4-bifenil)acético
Formula: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212.25 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004351
Núm. CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03979