5-Chloro-2-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 29 EUR
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368864
Núm. CAS: 244221-57-6