2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
OR59924-100G
OR59924-25G
OR59924-5G
APOSOR59924-100GEA
420
EUR
APOSOR59924-100G
APOSOR59924-25G
APOSOR59924-5G
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina 98%
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina
Formula:
C₁₄H₁₂N₂ Pto. de fusión: 159 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004973 Núm. CAS: 484-11-7 EINECS: 207-601-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...