2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) free radical
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR59926-100G
OR59926-25G
OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA
46.4
EUR
APOSOR59926-100G
APOSOR59926-25G
APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) free radical
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO)
Formula:
C₉H₁₈NO Pto. de fusión: 36…40 °C Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009599 Núm. CAS: 2564-83-2 EINECS: 219-888-8 UN: 3263 ADR: 8,II |