1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 65.4 EUR
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870043
Núm. CAS: 41926-06-1