Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR59934-25G
APOSOR59934-25GEA 119 EUR
APOSOR59934-25G
Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico
Ácido trans-2-fenilciclopropanocarboxilico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001292
Núm. CAS: 939-90-2