5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-5GEA 116 EUR
APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Pto. Ebullición: 177…180 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010442
Núm. CAS: 29865-90-5