N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59938-25G OR59938-5G OR59938-100G
APOSOR59938-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59938-25G APOSOR59938-5G APOSOR59938-100G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Formula: C₁₇H₁₇NO₂
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010590
Núm. CAS: 69555-14-2