5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 306 EUR
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,24 g/mol
Pto. de fusión: 333,5…337 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07376007
Núm. CAS: 216867-32-2