Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59951-1G OR59951-25G OR59951-5G
APOSOR59951-1GEA 0 EUR
APOSOR59951-1G APOSOR59951-25G APOSOR59951-5G
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566077
Núm. CAS: 50458-79-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III