Ácido (2,3-diclorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 116 EUR
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
Ácido (2,3-diclorofenil)acético
Ácido (2,3-diclorofenil)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 130…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861393
Núm. CAS: 10236-60-9