1,1,1,3-Tetracloropropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: HC-250fb
OR59960-100G OR59960-25G
APOSOR59960-100GEA 65.4 EUR
APOSOR59960-100G APOSOR59960-25G
1,1,1,3-Tetracloropropano 98%
1,1,1,3-Tetracloropropano
Formula: Cl₃CCH₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054655
Núm. CAS: 1070-78-6
EINECS: 213-981-7
UN: 1993
ADR: 3,III