Tioacetato de potasio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 43.5 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Tioacetato de potasio
Tioacetato de potasio
Formula: C₂H₃KOS
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137704
Núm. CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III