Glioxilato de etilo 50% in toluene, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59968-100G OR59968-500G OR59968-25G
APOSOR59968-100GEA 58 EUR
APOSOR59968-100G APOSOR59968-500G APOSOR59968-25G
Glioxilato de etilo 50% in toluene, grado técnico
Glioxilato de etilo
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C
Densidad: 1,003 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044009
Núm. CAS: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3,II