Tebuconazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
OR59970-5G
APOSOR59970-5GEA 37.7 EUR
APOSOR59970-5G
Tebuconazole 97%
Tebuconazole
Formula: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Pto. de fusión: 102,4 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02674797
Núm. CAS: 107534-96-3