Hidrogenofumarato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 60.9 EUR
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Hidrogenofumarato de metilo
Hidrogenofumarato de metilo
Formula: C₅H₆O₄
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063174
Núm. CAS: 2756-87-8