Cloruro de 3-bromobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 40.6 EUR
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
Cloruro de 3-bromobenzoilo
Cloruro de 3-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. Ebullición: 247…251 °C
Densidad: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000669
Núm. CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,III