Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 328 EUR
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Formula: C₆H₁₁NOS
Pto. de fusión: 162…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700048
Núm. CAS: 88571-77-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III