1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5998-1G OR5998-250MG
APOSOR5998-1GEA 219 EUR
APOSOR5998-1G APOSOR5998-250MG
1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00202908
Núm. CAS: 197507-59-8