2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR59982-1G
OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA
115
EUR
APOSOR59982-1G
APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Formula:
C₅H₉ClO₃ Pto. Ebullición: 71…75 °C/10mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094014 Núm. CAS: 16024-55-8 UN: 3265 ADR: 8,II |