Glyoxal dimethyl acetal 60% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 79.9 EUR
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% en solución acuosa
Glyoxal dimethyl acetal
Formula: OHCCH(OCH₃)₂
MW: 104,11 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/759mmHg
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134410
Núm. CAS: 51673-84-8