Isoftalaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Ftalaldehído
OR59986-25G OR59986-100G OR59986-500G
APOSOR59986-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59986-25G APOSOR59986-100G APOSOR59986-500G
Isoftalaldehído
Isoftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 136 °C
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003372
Núm. CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8