2-Cloro-3-nitrotolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 14.7 EUR
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Cloro-3-nitrotolueno 95%
2-Cloro-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 19…21 °C
Densidad: 1.298 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134653
Núm. CAS: 3970-40-9
UN: 2433
ADR: 6.1 III