Ciclobutilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59991-25G OR59991-5G OR59991-100G OR59991-1G
APOSOR59991-25GEA 232 EUR
APOSOR59991-25G APOSOR59991-5G APOSOR59991-100G APOSOR59991-1G
Ciclobutilamina
Ciclobutilamina
Formula: C₄H₉N
Pto. Ebullición: 81…83 °C
Densidad: 0,833 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001328
Núm. CAS: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II