5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59996-1G OR59996-250MG
APOSOR59996-1GEA 764 EUR
APOSOR59996-1G APOSOR59996-250MG
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₅ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109334
Núm. CAS: 69815-95-8
UN: 3265
ADR: 8,III