(R)-(-)-sec-Butilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butilamina
(R)-(-)-sec-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C
Pto. de fusión: -104
Densidad: 0.722 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064416
Núm. CAS: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8 II