(S)-(+)-sec-Butilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
OR60000-250MG
APOSOR60000-250MGEA 223 EUR
APOSOR60000-250MG
(S)-(+)-sec-Butilamina 98%
(S)-(+)-sec-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064417
Núm. CAS: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II