6-Amino-2,4-xylenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 42.2 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1790 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007691
Núm. CAS: 41458-65-5