2-Amino-4-phenylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 33.5 EUR
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.2200 g/mol
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059187
Núm. CAS: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8