Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795671
Núm. CAS: 1054483-78-1