2-Amino-4,6-dichloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037218
Núm. CAS: 116632-24-7