4-Indoleboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR60010-1G
APOSOR60010-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60010-1G
4-Indoleboronic acid pinacol ester
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11 g/mol
Pto. de fusión: 168…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689896
Núm. CAS: 388116-27-6