7-Amino-2-methylindazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 24.8 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787880
Núm. CAS: 90223-02-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR