4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60015-1G
APOSOR60015-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60015-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870042
Núm. CAS: 365427-30-1