4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60016-1G OR60016-250MG
APOSOR60016-1GEA 101 EUR
APOSOR60016-1G APOSOR60016-250MG
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870046
Núm. CAS: 590417-93-9