4-Borono-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 250 EUR
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₂BNO₄
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863704
Núm. CAS: 90580-64-6