2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739041
Núm. CAS: 149849-92-3